Merck
M32607
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromovalerate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)4COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.05
Beilstein:
1749649
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
gęstość
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)