Próba
98%
Postać
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 8
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tw
182 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Klucz InChI
BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?