Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
gęstość
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Klucz InChI
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?