About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
338 °C (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
Klucz InChI
GHGZVWOTJDLREY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Shang Yanfang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117746-117746 (2019-11-24)
A 2-oxo-2H-chromene-3-carbohydrazide (CHB) was synthesized by the reaction of salicylaldehyde with diethyl malonate and hydrazine hydrate. The recognition behaviors of CHB to Zn2+ were investigated and the results showed that CHB exhibits well selectivity and sensitivity to Zn2+ with fast