Merck
633658
Sigma-Aldrich
4-Thiazolecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
195-199 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cscn1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
Klucz InChI
HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chloe Dubreil et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(40), e1802053-e1802053 (2018-09-06)
Nanoparticle (NP) administration is among the most attractive approaches to exploit the synergy of different copackaged molecules for the same target. In this work, iron oxide NPs are surface-engineered for the copackaging of the autoantigen proinsulin, a major target of
Angela Rico de Souza et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(1), 204-223 (2014-04-23)
Cigarette smoke is associated with chronic and enhanced pulmonary inflammation characterized by increased cytokine production and leukocyte recruitment to the lung. Although the aryl hydrocarbon receptor (AhR) is well-known to mediate toxic effects of manmade environmental contaminants, the AhR has
Hideo Satsu et al.
Cytotechnology, 67(4), 621-632 (2014-03-29)
The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is a ligand-dependent transcription factor. It heterodimerizes with aryl hydrocarbon nuclear translocator, binds to the xenobiotic-responsive element (XRE), and enhances the transcription of genes encoding xenobiotic metabolizing enzymes. AHR also plays important roles in the