Merck
644676
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Synonim(y):
3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
106-110 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cc(no1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
  • Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions
  • Preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells
  • Preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)