Merck
734748
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
95-118 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-5-1-2-8-3/h1-2H,(H,6,7)
Klucz InChI
IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Arpita De et al.
Cancer gene therapy, 26(5-6), 157-165 (2018-11-14)
Hyperactivation of eIF4F-mediated translation occurs in many if not all cancers. As a consequence, cancer cells aberrantly enhance expression of malignancy-related proteins that are involved in cell cycle progression, angiogenesis, growth, and proliferation. With this in mind eIF4F is a
Hideo Satsu et al.
Cytotechnology, 67(4), 621-632 (2014-03-29)
The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is a ligand-dependent transcription factor. It heterodimerizes with aryl hydrocarbon nuclear translocator, binds to the xenobiotic-responsive element (XRE), and enhances the transcription of genes encoding xenobiotic metabolizing enzymes. AHR also plays important roles in the