Merck
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2ClNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
47-52 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
Klucz InChI
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)