Merck
631531
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Br)(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
204-208 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Onur Erbilgin et al.
ACS chemical biology, 14(4), 704-714 (2019-03-22)
Metabolomics is a widely used technology for obtaining direct measures of metabolic activities from diverse biological systems. However, ambiguous metabolite identifications are a common challenge and biochemical interpretation is often limited by incomplete and inaccurate genome-based predictions of enzyme activities
Sara Calhoun et al.
Communications biology, 4(1), 333-333 (2021-03-14)
Microalgae efficiently convert sunlight into lipids and carbohydrates, offering bio-based alternatives for energy and chemical production. Improving algal productivity and robustness against abiotic stress requires a systems level characterization enabled by functional genomics. Here, we characterize a halotolerant microalga Scenedesmus