Merck
666521
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1H-imidazole
97%
Synonim(y):
2-Bromoimidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
197-202 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Klucz InChI
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)