Merck
141615
Sigma-Aldrich
4-Nitroimidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N3O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
113.07
Beilstein:
2815
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
303 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Klucz InChI
VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-Nitroimidazole is an intermediate during the synthesis of 1-methyl-2,4,5-trinitro imidazole.
Zastosowanie
4-Nitroimidazole was used in a study to investigate the catalytic efficiency of heterocyclic compounds in the peroxyoxalate chemiluminescence reaction using bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate as reagent.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)