Merck
685755
Sigma-Aldrich
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
114-126 °C
ciąg SMILES
Nc1cnc2ccccn12
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
Klucz InChI
RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annie S P Yang et al.
The EMBO journal, 40(6), e106583-e106583 (2021-01-19)
Plasmodium falciparum (Pf) is a major cause of human malaria and is transmitted by infected Anopheles mosquitoes. The initial asymptomatic infection is characterized by parasite invasion of hepatocytes, followed by massive replication generating schizonts with blood-infective merozoites. Hepatocytes can be