Merck
658979
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C13H9BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
216-220 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cn3ccccc3n2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12-9-16-8-2-1-3-13(16)15-12/h1-9H
Klucz InChI
GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)