Z290815
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Synonim(y):
Membrany filtracyjne, Nylonowe filtry membranowe
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Nylon filter membranes, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Materiały
Nylon membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
Średnica
25 mm
grubość
60-125 μm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
Cechy i korzyści
- Compatible with aqueous and most organic solvents
- Autoclave friendly
- It can withstand temperatures up to 180°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)