SLHNDZ5
Millex™ Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Opis ogólny
- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
Zastosowanie
- Dissolution testing
- Automated sample filtration
- Clarification of solutions containing high particle levels
Charakterystyka techniczna
Definicja jednostki
- SLHNDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
- SLHNDZ5NK: 1000 pack supplied in bulk format
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.