Key Documents
SLPBDZ5
Millipore
Millex® glass fiber syringe filter
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
1.0 μm glass fiber syringe filter, Millex-PB syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
agency
suitable for ISO 21675 2019
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
1.0 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Automation-compatible Millex® syringe filter with glass fiber membrane
  • Millex-PB filter units contain borosilicate glass fiber membrane (APFB)
  • Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
  • For automated filter-changing systems, domed housing enables smooth, reliable delivery by eliminating shingling between filters in the transport rack
  • Available in either bulk format or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
Zastosowanie
  • Drug dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of Solutions Containing High Particle Level
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Definicja jednostki
  • SLBPDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
  • SLPBDZ5NK: 1000 per pack, supplied in bulk format
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.