SLCRDZ5
Millex™ hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonim(y):
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, Non-sterile, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
- Dissolution testing
- Automated sample preparation
- Clarification of solutions containing high particle levels
Definicja jednostki
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Produkty
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.