Kluczowe dokumenty
SLLGDZ5
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex Syringe Filters:
- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok connection optimized for precise alignment and fit
Available in 2 pack sizes:
- SKU ending with NZ (-------NZ): 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each.
- SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack, supplied in bulk format
Applications:
- Drug Dissolution Testin
- Automated Sample Preparation
- Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Filter Code: LCR
Opakowanie
8 tubes, each containing 25 units
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Natural inlet/natural outlet
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.