Kluczowe dokumenty
SLLGM25
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.20 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.20 μm
moc wejściowa
particle-laden solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HPF/LCR
Overview of Non-Sterile Millex® HPF Syringe Filters
• HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 µm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 µm membrane filter for fine filtration
• Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
• For manual or automated use
• Low-extractable polyethylene housing
Available in 3 Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
SKU ending with NZ (-------NZ): 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each.
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Zastosowanie
0.20 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Natural inlet/natural outlet
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.