Kluczowe dokumenty
SLHVMZ5NZ
Millipore
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany