Kluczowe dokumenty
SLLGC13NL
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume< 25 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Wysokość
21.1 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
pojemność
10 mL
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: LG
Overview of Non-Sterile IC Millex® Syringe Filters:
• Ion chromatography certified
• Hydrophilic PTFE membrane available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs.
• Low level of IC extractables, optimizing background levels in sensitive IC analyses
• Compatible with both aqueous and organic solutions, offering broad chemical compatibility and flexibility in the lab
SKU and Pack Sizes
SLLGC13NL: 0.2 µm Hydrophilic PTFE, 13mm, 100 per pack
SLLGC25NS: 0.2 µm Hydrophilic PTFE, 25mm, 50 per pack
SLLHC13NL: 0.45 µm Hydrophilic PTFE, 13mm, 100 per pack
SLLHC25NS: 0.45 µm Hydrophilic PTFE, 25mm, 50 per pack
Applications:
Ion Chromatography
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Natural inlet/natural outlet
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In this study, LC-ESI-MS/MS under reversed phase conditions using a Superspher RP-18 column is applied to analyze dyestuffs of a reddish historic textile from South America.
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.