SLLG013SL
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, sterile
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LG 13MM Filter Unit, Millex-LG Filter Unit, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume< 50 μL
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
45 °C max. temp.
75 psi max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
pojemność
10 mL
macierz
Biopore™
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
aqueous solution(s)
organic solvent(s)
tissue culture medium
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Zastosowanie
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- in compound preparation in anhydrous dimethyl sulfoxide (DMSO) for in vitro experiments
- as an organic solvent-resistant filter to prepare sterile 3,3′-dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate (DiO) ethanol solution
- to remove lipid aggregates in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)