HNWP04700
Nylon Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Hydrofilowy filtr membranowy z siatki nylonowej, Nylonowe dyski filtrów membranowych
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
plain filter
white filter
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
opis
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
0.45 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Zastosowanie
- Clarification of solutions
- Particle removal
- Particle analysis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3