Merck
403229
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥98%
Synonim(y):
4-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.02
Beilstein:
1956460
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
tw
95 °C/4 mmHg (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
gęstość
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on Carbonyl-Bridged Bithiazole Derivatives.
Ie Y, et al.
Advances in Functional Materials, 20(6), 907-913 (2010)