Kluczowe dokumenty
514659
2,2,2-Trifluoro-2′,4′-dimethoxyacetophenone
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
48-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)