Merck
112275
Sigma-Aldrich
α-Methyl-trans-cinnamaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
bp
148-149 °C/27 mmHg (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b9-7+
Klucz InChI
VLUMOWNVWOXZAU-VQHVLOKHSA-N
Działania biochem./fizjol.
α-Methyl trans cinnamaldehyde has antifungal activity. It is self coupled and complexed with Co(II) and Ni(II) to synthesize ligand and complexes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheikh Shreaz et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 24(5), 923-933 (2011-04-09)
Antifungal effectivity and utility of cinnamaldehyde is limited because of its high MIC and skin sensitivity. In this study, α-methyl trans cinnamaldehyde, a less irritating derivative, have been self coupled and complexed with Co(II) and Ni(II) to generate N, N'-Bis