Merck
683019
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromocinnamaldehyde
97%
Synonim(y):
E-3-(4-Bromophenyl)-2-propenal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
78-82 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
Klucz InChI
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)