Kluczowe dokumenty
P21951
β-Phenylcinnamaldehyde
Synonim(y):
3,3-Diphenylacrolein
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2C=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
bp
195-200 °C/17 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C\C=C(\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Klucz InChI
MWAFWBDWAWZJGK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?