Merck
112860
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
99%
Synonim(y):
4-Chloro-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.56
Beilstein:
1955904
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
180-183 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
gęstość
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-chloro-2,2,2-trifluoroacetofenon tworzy kompleks 1:2 z alfa-cyklodekstryną.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)