Merck
332259
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-β-methylcinnamate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
Klucz InChI
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)