Kluczowe dokumenty
T79758
Trimethyl phosphonoacetate
98%
Synonim(y):
(Carboxymethyl)phosphonic acid trimethyl ester, NSC 84262
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
118 °C/0.85 mmHg (lit.)
265-268 °C (lit.)
gęstość
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Intramolecular Mannich-type reactions to produce the sarain A diazatricyclic core
- Organocatalytic oxa-Michael reactions
- Prenylation and geranylation of oxindoles
- Intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Olefin cross-metathesis / heterocyclization
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?