Merck
158763
Sigma-Aldrich
Methyl diethylphosphonoacetate
97%
Synonim(y):
Methyl P,P-diethylphosphonoacetate, (Methoxycarbonylmethyl) diethoxyphosphine oxide, NSC 147757, [(Methoxycarbonyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.16
Beilstein:
1782397
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant or reagent for:
  • Synthesis of branches allylic fluorides
  • Regioselective Diels-Alder reactions to yield antibiotic building blocks
  • Substituted thiophenes and furans synthesis for treatment of type 2 diabetes
  • Stereoselective Diels-Alder cycloaddition reactions
  • Synthesis of pyridone alkaloids with neuritogenic activity
  • Modification of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Synthesis of immunosuppressive cyclopentanediol derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)