Merck
370630
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
tw
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
Klucz InChI
MDCHHRZBYSSONX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Preparation of 2,2,2-trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone (3-trifluoromethyltrifluoroacetophenone) by Grignard synthesis using m-trifluoromethylbromo-benzene and trifluoroacetic acid has been reported.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The reduction of aryl trifluoromethyl ketones by N-carbamoylmethyl-1, 4-dihydronicotinamide.
Stewart RK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2497-2503 (1980)