Merck
689238
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥97%
Synonim(y):
3-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4BrF3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.02
Beilstein:
2329910
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504
gęstość
1.637 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)