Kluczowe dokumenty
277363
4,5-Dichloroimidazole
≥98%
Synonim(y):
4,5-dichloro-1H-imidazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.97
Beilstein:
606155
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
mp
183-185 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1nc[nH]c1Cl
InChI
1S/C3H2Cl2N2/c4-2-3(5)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)
Klucz InChI
QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,5-dichloroimidazol został wykorzystany w syntezie:
- kompleksy fosfinitu
- Jodek 1-heksylo-3-metylo-4,5-dichloroimidazoliowy, prekursor wymagany do przygotowania kompleksu srebro-karben załadowanego do nanocząstek polifosforanu L-tyrozyny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Khadijah M Hindi et al.
Biomaterials, 30(22), 3771-3779 (2009-04-28)
The pressing need to treat multi-drug resistant bacteria in the chronically infected lungs of cystic fibrosis (CF) patients has given rise to novel nebulized antimicrobials. We have synthesized a silver-carbene complex (SCC10) active against a variety of bacterial strains associated
Wai Fen Yong et al.
ChemSusChem, 10(20), 4046-4055 (2017-08-24)
Polymers containing ethylene oxide (EO) groups have gained significant interest as the EO groups have favorable interactions with polar molecules such as H
Tingting Zhou et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(9), 3248-3255 (2019-02-15)
The detection of trace amount of volatile organic compounds (VOCs) has been covered by tons of researches, which are dedicated to improve the detection limit and insensitivity to humidity. In this work, we have synthesized ZnO@ZIF-71 nanorod arrays (NRAs) equipped
Iridium catalysts with bicyclic pyridine-phosphinite ligands: asymmetric hydrogenation of olefins and furan derivatives.
Stefan Kaiser et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(31), 5194-5197 (2006-07-11)
Domenico Iacopetta et al.
ChemMedChem, 12(24), 2054-2065 (2017-11-10)
Cisplatin and other platinum-based drugs are well-known valid anticancer drugs. However, during chemotherapy, the presence of numerous side effects and the onset of frequent phenomena of resistance has pushed many research groups to devise new metal-based compounds holding improved anticancer