Merck
711292
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545
gęstość
1.614 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)