Merck
729388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloropyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
87-91 °C
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Klucz InChI
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1