Merck
691453
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-iodopyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
127-131 °C
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Klucz InChI
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)