Merck
ANV00065
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloropyrazine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2BrClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
Clc1cncc(Br)n1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
Klucz InChI
UZAXEXBMDHIXNU-UHFFFAOYSA-N