Kluczowe dokumenty
632147
2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
96%
Synonim(y):
2-Bromo-3-formylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
Klucz InChI
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?