Merck
779636
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthaldehyde
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.08
Beilstein:
2613639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (T)
Formularz
crystals
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Brc1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
Klucz InChI
CYGUXEZVBLMVRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)