Merck
563013
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Bromopiperonal
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2BrCHOCH2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
128-132 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H5BrO3/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-bromo-1,3-benzodioksolo-5-karboksyaldehyd może być syntetyzowany przez poddanie 1,3-benzodioksolo-5-karboksyaldehydu bromowaniu.
Zastosowanie
6-bromo-1,3-benzodioksolo-5-karboksyaldehyd może być stosowany do syntezy 2H-indazoli i 2-allilo-N-[(6-bromobenzo[d][1,3]dioksolo-5-ylo)metylo]aniliny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
?Facile derivatization of 1, 3-benzodioxole-5-carboxaldehyde and their
antimicrobial activities?
Ogunjobi KJ and Lajide L et al.
Journal of Natural Products and Biomedical Research, 1(2) (2015)
"Consecutive Condensation, C?N and N?N Bond Formations: A Copper-Catalyzed One-Pot Three-Component Synthesis of 2 H-Indazole"
Kumar RM, et al.
Organic Letters, 13(13), 3542-3545 (2011)
"Synthesis of Substituted Tetrahydroindoloisoquinoline Derivatives via
Intramolecular Pd-Catalyzed Alkene Carboamination Reactions"
Alicea J and Wolfe PJ
The Journal of Organic Chemistry, 79(9), 4212-4217 (2014)