Merck
155578
Sigma-Aldrich
6-Bromoveratraldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2-3,4-(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
150-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(Br)c(C=O)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Razafimbelo et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 46(1), 34-41 (1998-02-20)
Condensation of 5-amino, 6-amino, 7-amino and 8-amino-2,2-dimethyl-2H-chromenes with either 6-bromoveratraldehyde or 6-chloropiperonal afforded the corresponding Schiff bases, which were subsequently reduced to the corresponding benzylchromenylamines 30-33 and 36-39. Lithium diisopropylamide-mediated cyclization of those amines, followed by spontaneous air oxidation, afforded