Merck
594423
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-5-formylbenzodioxole
97%
Synonim(y):
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4F2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5000 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
gęstość
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
Klucz InChI
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)