Merck
P31000
Sigma-Aldrich
Phenylpropargyl aldehyde
96%
Synonim(y):
Phenylpropiolaldehyde, 3-Phenyl-2-propynal
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C≡CCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Beilstein:
1099281
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.604 (lit.)
bp
118 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H
Klucz InChI
IDASOVSVRKONFS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M E Grace et al.
The Journal of biological chemistry, 262(35), 16778-16785 (1987-12-15)
beta-Lactamases of all three classes, A, B, and C, are inactivated by phenylpropynal and p-nitrophenylpropynal. The inactivation of RTEM-2 beta-lactamase and of Bacillus cereus beta-lactamase I is accelerated in the presence of A type substrates such as dicloxacillin, quinacillin, and