8.04542
Aldehyd 3-fenylopropionalowy
for synthesis
Synonim(y):
3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
15 hPa ( 98 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
245 °C (DIN 51794)
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
-42 °C
temp. przejścia
flash point 105 °C (DIN 51758)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Klucz InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup