Merck
108464
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
Hexahydrobenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Beilstein:
878306
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyclohexanecarboxaldehyde was used to study gas-phase microwave spectrum of cyclohexanecarboxaldehyde. It was used for the synthesis of poly(vinyl cyclohexanal). It was used as model substrate in the synthesis of propargylamines using Fe3O4 nanoparticles as catalyst. It was employed in an aldol reaction with ethyl diazoacetate catalyzed by basic, nanoparticulate magnesium oxide leading to α-diazo-β-hydroxyesters.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Acid formation in polymer solids by radiation-induced chain reactions of diphenyliodonium salts.
Koizumi H, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 80(2), 190-195 (2011)
Tetrahedron Letters, 48, 6121-6121 (2007)
Conformational study of cyclohexanecarboxaldehyde by microwave spectroscopy.
Kao PN and Turner PH.
Journal of the American Chemical Society, 101(16), 4497-4499 (1979)
Magnetically separable Fe3 O4 nanoparticles: an efficient catalyst for the synthesis of propargylamines.
Sreedhar B, et al.
Tetrahedron Letters, 51(14), 1891-1895 (2010)
Differential inactivation of DNA polymerases alpha and beta by aldehyde compounds.
K Suzuki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 100(4), 1626-1633 (1981-06-01)