Merck
T12203
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde, 4-Formyl-1-cyclohexene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Beilstein:
774001
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.8 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4745 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
Klucz InChI
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)