Merck
109371
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
95%
Synonim(y):
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Beilstein:
1363813
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
bp
67-70 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
Klucz InChI
AJIBZRIAUXVGQJ-KVARREAHSA-N
Zastosowanie
5-Norbornene-2-carboxaldehyde was used in transition metal-catalyzed synthesis of norbornene-derived homopolymers having pendent t-Boc-protected quinizarin moieties for patterned fluorescence images.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The first synthesis of a transition metal-catalyzed homopolymer having pendentt-boc-protected quinizarin for patterned fluorescence images.
Yoo J, et al.
Macromolecular Research, 11(1), 69-72 (2003)
Cheng Zhang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(8), 1047-1060 (2016-11-01)
A new ligand BTCP and its iridium(III) complex [Ir(ppy)