Kluczowe dokumenty
548006
cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
95%
Synonim(y):
cis -Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -anhydride, exo -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -cis -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -Norbornene dicarboxylic anhydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
140-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@H]12
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
Klucz InChI
KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?